Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ 83-500 sterile polyisopren handsker
Sterile polyisoprenhandsker er ergonomisk designet til at forbedre pasform og komfort og reducere håndtræthed og stress.
10190.00 DKK
Tekniske data
Renrumsklasse | Klasse 100 (ISO 5) |
---|---|
Udvendig finish | Ingen tekstur |
Produkttype | Renrumshandsker |
Sterilitet | Steril |
Tykkelse (metrisk) | 0.21 mm |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
15136443
![]() ![]() |
Ansell
83500080 |
8 |
10190.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 26-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15166563
![]() ![]() |
Ansell
83500055 |
5.5 |
10190.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 04-02-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15106463
![]() ![]() |
Ansell
83500070 |
7 |
10190.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15156563
![]() ![]() |
Ansell
83500060 |
6 |
10190.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 07-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15146563
![]() |
Ansell
83500065 |
6.5 |
10190.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 09-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15116463
![]() ![]() |
Ansell
83500075 |
7.5 |
10190.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15156443
![]() ![]() |
Ansell
83500085 |
8.5 |
10190.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
15146443
![]() ![]() |
Ansell
83500090 |
9 |
10190.00 DKK
200 par |
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Pulverfri, kloreret handske interiør
- Stil med rullet perlemanchet
- Håndspecifik
- Glat finish
- Polyisopren
- Hvid
Tekniske data
Klasse 100 (ISO 5) | |
Renrumshandsker | |
0.21 mm | |
200/Pk. | |
83-500 |
Ingen tekstur | |
Steril | |
Perler/rullet | |
Stænkmodstand |