Få mere at vide
Ansell TouchNTuff™ Grønne engangshandsker af pulveriseret nitril
Modstår et større udvalg af industrielle kemikalier i længere perioder end nogen andre engangshandsker af nitril. Tilbyder op til fire gange så høj modstandsdygtighed over for punktering af sammenlignelige naturlatexhandsker og tre gange modstandsdygtighed over for lignende neoprenhandsker.
237.00 DKK - 246.48 DKK
Tekniske data
Engangs | Engangsbrug |
---|---|
Latex fri | Ja |
Materiale | Nitril |
Pulveriseret | Pulveriseret |
Produkttype | Nitril handsker |
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||||
11716843
|
Ansell
92500090 |
Større |
237.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11702234
|
Ansell
92500080 |
Medium |
237.00 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. ![]() |
||||||
11706843
|
Ansell
92500070 |
Lille |
246.48 DKK
Pakke med 100 |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
11706584
|
Ansell
92500100 |
X-Large |
237.00 DKK
Pakke med 100 |
Forventet forsendelse: 02-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||||
Beskrivelse
- Indeholder ingen naturlige gummiproteiner, hvilket betyder ingen risiko for type I-allergier for bæreren.
- Primære hudirritationsundersøgelser og Insult Patch-tests har heller ikke vist tegn på risiko ved irritation eller allergisk kontakteksem.
- Unik Thin Nitrile Technology-formulering giver nem påføring og stærkt greb under våde eller tørre forhold.
- Meget alsidig og velegnet til mange forskellige anvendelser.
- Giver tre gange så høj punkteringsbestandighed som naturlatex- og vinylhandsker
- Enestående blød fornemmelse
- Rullet manchet, 0,12 mm tykkelse ved håndfladen
Tekniske data
Engangsbrug | |
Nitril | |
Nitril handsker | |
240 mm |
Ja | |
Pulveriseret | |
92-500 |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell TouchNTuff™ Grønne engangshandsker af pulveriseret nitril