Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC kolonner
Inkorporerer phenylgrupper i polymerens rygrad for forbedret termisk stabilitet, reduceret blødning og reduceret modtagelighed for oxidation.
Brand: Thermo Scientific™ 26096-2960
6024.15 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SilMS GC-søjler inkorporerer phenylgrupper i polymerrygraden for forbedret termisk stabilitet, reduceret blødning og reduceret modtagelighed for oxidation.
- Lavpolaritet, silarylenfase med selektivitet sammenlignelig med 5 % diphenyl/95 % dimethylpolysiloxan
- Designet til lav blødning og enestående træghed
- Svarende til DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Anbefalet til:
- GC/MS-applikationer ved hjælp af ion-fælde-systemer
- Polycykliske aromater
- Kulbrinter inklusive chlorerede kulbrinter
- Phthalater
- Fenoler
- Aminer
- Organofosfater
Tekniske data
330/350 °C | |
0.25 mm | |
TraceGOLD™ TG-5 SilMS | |
GC/MS-applikationer, der bruger Ion-Trap-systemer, GC/MS for polycykliske aromastoffer, phthalater, phenoler, aminer og organiske fosfater, GC/MS for kulbrinter, herunder klorerede kulbrinter | |
30 m | |
1 um Tykkelse; 0,25 mm ID; 30 m Længde |
0.25 mm | |
TraceGULD | |
G27, G36 | |
1μ m | |
Lav-polær |