Få mere at vide
trans-Benzyl(chlor)bis(triphenylphosphin)palladium(II), Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II) |
Smeltepunkt | 166°C to 170°C |
Farve | Gul |
Infrarødt spektrum | Authentic |
Emballage | Glasflaske |
Mængde | 500 mg |
Fieser | 08,35; 09,41; 10,26; 12,44; 13,30 |
Formel vægt | 757.59 |
Fysisk form | Krystallinsk pulver |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- trans-Benzyl(chloro)bis(triphenylphosphine)palladium(II)
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
trans-Benzyl(chlor)bis(triphenylphosphin)palladium(II), Thermo Scientific Chemicals >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion