Få mere at vide
Tri-n-octylphosphinoxid, 98%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11458913
compliance-icons
Tri-n-octylphosphinoxid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458913
500 g, 500g
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11458913
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11062.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 78-50-2 | C24H51OP | 386.645 g/mol
Tri-n-octylphosphinoxid er et opløsningsmiddel, der bruges til udvinding af metaller, især uran, zirconium og hafnium. Det bruges også som et hjælpereagens ved opløsningsmiddelekstraktion af metaller. Det bruges også til at udvinde hydrogenbindende organiske forbindelser. Ydermere er det nyttigt som en capping-ligand til fremstilling af kvanteprikker, såsom dem, der består af cadmiumselenid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tri-n-octylphosphinoxid er et opløsningsmiddel, der bruges til udvinding af metaller, især uran, zirconium og hafnium. Det bruges også som et hjælpereagens ved opløsningsmiddelekstraktion af metaller. Det bruges også til at udvinde hydrogenbindende organiske forbindelser. Ydermere er det nyttigt som en capping-ligand til fremstilling af kvanteprikker, såsom dem, der består af cadmiumselenid.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, toluen og hexan. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-50-2
Molekylær formel C24H51OP
Molekylvægt (g/mol) 386.645
MDL nummer MFCD00002083
InChI nøgle ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioctylphosphine oxide, tri-n-octylphosphine oxide, topo, phosphine oxide, trioctyl, cyanex 921, hostarex px 324, trioctyl phosphine oxide, trioctylphosphane oxide, trioctylphosphino-1-one, acmc-209peg
PubChem CID 65577
IUPAC navn 1-dioctylphosphoryloctan
SMIL CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tri-n-octylphosphine oxide
Smeltepunkt 52°C to 57°C
Tæthed 0.88
Kogepunkt 212°C to 213°C (0.3 mmHg)
Flammepunkt 252°C (486°F)
Lugt Odorless
Mængde 500 g
Beilstein 1796648
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,toluene and hexane. Insoluble in water.
Formel vægt 386.65
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10255735 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/07/2025 ArtikelnummerA11062.14,A11062.36,A11062.22
Partinummer10252893 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato29/10/2024 ArtikelnummerA11062.14,A11062.36,A11062.22
Partinummer10251946 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/08/2024 ArtikelnummerA11062.14,A11062.36,A11062.22
Partinummer10242927 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato22/08/2022 ArtikelnummerA11062.14,A11062.36,A11062.22
Partinummer10240264 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/04/2022 ArtikelnummerA11062.14,A11062.36,A11062.22
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tri-n-octylphosphinoxid, 98%, Thermo Scientific Chemicals >