Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals TRIS-pufret saltvand (TBS 10X) pH 7,4
Artikelnummer. 15463479
1 L, 1 L
Mængde:
1 L
2 L
4 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 L
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,5 anvendes som buffere til stabilisering og lagring af nukleinsyrer og proteiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
TRIS, 1,0 M bufferopløsning, pH 7,5 anvendes som buffere til stabilisering og lagring af nukleinsyrer og proteiner.
Opløselighed
Opløselig i vand og organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
250 mM Tris, 27 mM kaliumchlorid, 1,37 M natriumchlorid, pH 7,4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-86-1
Molekylær formel C4H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 121.136
MDL nummer MFCD00132476
InChI nøgle LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6503
ChEBI CHEBI:9754
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
SMIL C(C(CO)(CO)N)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRIS-buffered saline
Koncentration 10X
pH 7.4
Fysisk form Væske
Mængde 1 L
Lugt Odorless
Opløselighedsinformation Soluble in water and organic solvents.
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals TRIS-pufret saltvand (TBS 10X) pH 7,4 >