Få mere at vide
Tris-hydrochlorid, 1 M opløsning (pH 8,0/mol biol.), Fisher BioReagents™
Mængde:
100 mL
500 mL
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Beskrivelse
Tris-hydrochlorid, 1 M opløsning (pH 8,0/mol biol.)
Tris er en bufferkomponent i molekylærbiologi, vævskultur og elektroforeseprocedurer. Disse 1M opløsninger af Tris Hydrochloride ved pH 8,0 giver praktiske og højt oprensede opløsninger.
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Tris Hydrochloride |
Navn note | 1M Solution, pH 8.0 |
Farve | Ikke udpeget |
Koncentration | 0.96 to 1.04 M |
pH | 10 |
Fysisk form | Væske |
Mængde | 100 mL |
DNase | DNase fri |
Gennemfiltreret | Filtreret gennem et 0,2 mikron filter. |
Renhedsgrad noter | DNase-, RNase- and Protease-Free |
Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tris-hydrochlorid, 1 M opløsning (pH 8,0/mol biol.), Fisher BioReagents™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion