Få mere at vide
Tris(Hydroxymethyl)Methylamine Hydrochloride, 'Tris-HCl', for Biochemistry, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073647 Shop alle Fisher Chemical produkter
100 g, 100g
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
Tris(Hydroxymethyl)Methylamine Hydrochloride, 'Tris-HCl', for Biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185-53-1
Molekylær formel C4H12ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 157.594
MDL nummer 12590
InChI nøgle QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris hydrochloride, tris hydroxymethyl aminomethane hydrochloride, 2-amino-2-hydroxymethyl propane-1,3-diol hydrochloride, tromethamine hydrochloride, tris hcl, Tris-HCl, 2-amino-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol hydrochloride, tris buffer hydrochloride, 1,3-propanediol, 2-amino-2-hydroxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 93573
IUPAC navn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol;hydrochloride
SMIL C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Tekniske data
Smeltepunkt 150°C
Farve White
pH 3.5 to 5.0
Emballage Plastic powder jar
Mængde 100 g
Formel vægt 157.6g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tris(Hydroxymethyl)Methylamine Hydrochloride, 'Tris-HCl', for Biochemistry, Fisher Chemical™ >