Få mere at vide
Tungsten wire, platinum coated, 0.25mm (0.01in) dia
Mængde:
1 m
5 m
Pakningsstørrelse:
1m
5m
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale | Tungsten wire, platinum coated |
Navn note | 0.25mm (0.01 in.) dia. |
Mængde | 1 m |
Partikelstørrelse | thickness 5 Micron |
MDL nummer | MFCD00011461 |
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Tungsten wire, platinum coated, 0.25mm (0.01in) dia >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion