Få mere at vide
WTW™ Turbiditetsstandard
Turbiditetsstandarder AMCO Clear™ med den højeste præcision og langtidsstabilitet er NIST-sporbare, particertificerede og ikke farlige for dit helbred.
Brand:  WTW™ 600543
3402.20 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10478413
  • 3555.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 10-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Langsigtet præcision og stabilitet
  • Ingen sundhedsfare
  • Let at bortskaffe
  • Tilpasset den respektive enhedsoptik i deres partikelsammensætning
  • Velegnet til applikationer i det nedre måleområde såsom drikkevand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Turbiditetsstandard
Kalibreringsstandarder
0,02, 10, 100,1750 NTU
Turb 555 IR
Rengøringsvæv og mærkeringe
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
WTW™ Turbiditetsstandard > Til brug med: Turb 555 IR