Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-750 Svingende Bucket/BIOShield 1000A adaptere
Bruge Thermo Scientific™ TX-750 Svingende Bucket/BIOShield™ 1000A-adaptere for at tilføje alsidighed til TX-750/BIOShield rotorer med svingende skovl.
Brand:  Thermo Scientific™ 75003756
4692.94 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11844481
  • 4716.40 DKK / Pakke med 4
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ TX-750 Svingende Bucket/BIOShield™ 1000A-adaptere for at tilføje alsidighed til TX-750/BIOShield rotorer med svingende skovl.
  • Adaptere accepterer rund/fladbund og blodopsamlingsflasker/rør til TX-750 rektangulære spande eller BIOShield 1000A Rotor.
  • Maksimal rørstørrelse: 63x 130 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Swinging Bucket Adapter
25 mL DIN Round-bottom Tube
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Thermo Scientific™ TX-750 Svingende Bucket/BIOShield 1000A adaptere >