Få mere at vide
Thermo Scientific™ TX-750 Svingende Bucket/BIOShield 1000A adaptere
Bruge Thermo Scientific™ TX-750 Svingende Bucket/BIOShield™ 1000A-adaptere for at tilføje alsidighed til TX-750/BIOShield rotorer med svingende skovl.
Brand: Thermo Scientific™ 75003737
5065.99 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ TX-750 Svingende Bucket/BIOShield™ 1000A-adaptere for at tilføje alsidighed til TX-750/BIOShield rotorer med svingende skovl.
- Adaptere accepterer rund/fladbund og blodopsamlingsflasker/rør til TX-750 rektangulære spande eller BIOShield 1000A Rotor.
- Maksimal rørstørrelse: 63x 130 mm
Tekniske data
Swinging Bucket Adapter | |
250 mL Flat-bottom Bottles |