Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 industri-overalls
GREENER_CHOICE
Giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. DuPont™ Tyvek™ 500 Industry Overalls med krave er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet.
Brand:  DuPont™ D13395684
5764.16 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24380" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11763073
  • 7315.00 DKK / Pakke med 100
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Med krave
  • Indvendige syede sømme
  • Lynlås lavet af TYVEK™ med klap
  • Elastiske manchetter, ankler og talje
  • Antistatisk behandling
  • Kategori III, Type 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Overtræksdragter til industrimodel
HDPE
Elastik
Elastik
Lynlås med stormklap
Kategori III, Type 5 og 6
EN 1073-2, EN 1149-5
Til vedligeholdelses- og demonteringsjob i nuklear industri, farmaceutisk fremstilling eller i forsknings- og biosikkerhedslaboratorier.
X-Large
Hvid
Elastik
Halsbånd
Sammenføjet
Standard fold
Elastisk håndled, lynlås foran
100/Pk.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DuPont™ Tyvek 500 industri-overalls > Størrelse: X-Large