Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 500 Laboratoriefrakker Trykknapper
Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer, fine partikler og fibre. Andre funktioner omfatter ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet.
425.61 DKK - 2800.00 DKK
Tekniske data
Produkttype Kemisk resistent laboratoriefrakke
Køn Unisex
Materiale HDPE
Lukketype Trykknapper
Engangs Begrænset brug
Se flere specifikationer
Produkter 4
Artikelnummer Brand Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Størrelse Pris Antal & tilgængelighed  
11742594
Dokumentvisning
DuPont™
D13396069
Større
2800.00 DKK
Pakke med 50
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-09-2025
Læg i indkøbskurv
15541362
Dokumentvisning
DuPont™
D13396079
Medium
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
15531362
Dokumentvisning
DuPont™
D13396050
X-Large
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11752594
Dokumentvisning
DuPont™
D13396040
2X-stor
2800.00 DKK
Pakke med 50
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Silicium ikke tilsat
  • Syede indvendige sømme
  • 3 lommer og 5 trykknapper
  • Sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet
  • Giver en idé balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort
  • Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler
  • Anvendelser omfatter lægemiddelhåndtering, kemisk beskyttelse, bly- og asbestbekæmpelse/-sanering, generel vedligeholdelse/drift, spraymaling og generel oprydning
Tekniske data
Tekniske data
Kemisk resistent laboratoriefrakke
HDPE
Begrænset brug
Kemikalier
Unisex
Trykknapper
Ikke steril
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DuPont™ Tyvek™ 500 Laboratoriefrakker Trykknapper