Få mere at vide
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter
Bestem absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd. SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter inkluderer ringmærker for at sikre, at de kan kontrolleres ved hjælp af manuelle målinger.
3910.00 DKK - 4015.00 DKK
Tekniske data
Produkttype | Viskosimeter |
---|---|
Kalibreret | Ja |
Certificeringer/compliance | DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) |
Inkluderer | Ringmærker |
Til brug med (applikation) | Til bestemmelse af absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd |
Artikelnummer | Brand | Omtrentlig konstant | Viskositetsområde | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Omtrentlig konstant | Viskositetsområde | Størrelse | Pris | Antal & tilgængelighed | ||||
12088173
|
SI Analytics™
285400201 |
0.003K | 0,5 til 3 cSt | 0,47 mm diameter |
4015.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
12078173
|
SI Analytics™
285400218 |
0.005K | 0,8 til 5 cSt | 0,54 mm diameter |
3920.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
10053940
|
SI Analytics™
285400226 |
0.01K | 1,2 til 10 cSt | 0,63 mm diameter |
3915.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
12098173
|
SI Analytics™
285400234 |
0.03K | 3 til 30 cSt | 0,84 mm diameter |
4010.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
10701761
|
SI Analytics™
285400172 |
0.05K | 5 til 50 cSt | 0,95 mm diameter |
3910.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
12008183
|
SI Analytics™
285400242 |
0.1K | 10 til 100 cSt | 1,13 mm diameter |
4015.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
12028183
|
SI Analytics™
285400259 |
0.3K | 30 til 300 cSt | 1,50 mm diameter |
3920.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
12018183
|
SI Analytics™
285400189 |
0.5K | 50 til 500 cSt | 1,69 mm diameter |
3920.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
12068183
|
SI Analytics™
285400283 |
10K | 1000 til 10.000 cSt | 3,60 mm diameter |
3920.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
12038183
|
SI Analytics™
285400267 |
1K | 100 til 1000 cSt | 2,01 mm diameter |
3920.00 DKK
Hver |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
||||
Beskrivelse
- Velegnet til manuel og automatisk måling af transparente væsker, skummende væsker, væskeblandinger med meget flygtige komponenter og høj- eller lavtemperaturmålinger
- Den anbefalede minimumsgennemstrømningstid er 200 sekunder
- Kalibreret
- Med konstant til automatiske målinger
- Fyldningsmængde på 15 til 20 ml
Tekniske data
Viskosimeter | |
DIN 51 562 del 1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL) | |
Til bestemmelse af absolut og relativ kinematisk viskositet af væsker med newtonsk strømningsadfærd |
Ja | |
Ringmærker | |
15 til 20 ml |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
SI Analytics™ Ubbelohde Viskosimeter