Få mere at vide
Invitrogen™ UltraPure™ DNase/RNase-frit destilleret vand
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7076316
Mængde:
500 mL
10 x 500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Pakke med 10
UltraPure™ DNase/RNase-frit destilleret vand
UltraPure™ DNase/RNase-frit destilleret vand er designet til brug i alle molekylærbiologiske anvendelser. Det er 0,1-μ m membranfiltreret og testet for DNase- og RNase-aktivitet.
Ydeevne- og kvalitetstest: Ingen DNase-, RNase- eller proteaseaktivitet påvist. Vores destillerede vandsystem overvåges rutinemæssigt for at vise overensstemmelse med strøm USP monografitestkrav for vand til injektion (WFI).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
pH 7
Farve Klar
Oversigt UltraPure™ DNase/RNase-Free Distilled Water, 500mL, Clear, 7pH, Membrane-Filtered Purification, DNase-Free, Molecular Biology Grade, Protease-Free, RNase-Free Quality Grade, Not DEPC-Treated Sample Treatment, Used For DNA Extraction, Nucleic Acid Ge
Opløselighedsinformation Water
Emballage 1 hver
Behandling(er) Not DEPC-treated
Mængde 500 mL
Fysisk form Væske