Få mere at vide
Grant Instruments™ JB Academy Unstirred Water Bath
Et ideelt valg til skoler og læringsinstitutioner, der kræver et simpelt, brugervenligt kvalitetsvandbad. Bundbakke medfølger som standard. (Låg sælges separat.) JBA-serien består af tre modeller - 5 l, 12 l og 18 l.
Brand:  Grant Instruments™ JBA12
5609.77 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24140" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10505515
  • 6100.00 DKK / Hver
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Et ideelt valg til skoler og læringsinstitutioner, der kræver et simpelt, brugervenligt kvalitetsvandbad. Bundbakke medfølger som standard. JBA-serien består af tre modeller - 5 l, 12 l og 18 l.
  • Temperaturområde omgivende drift +5°C til 95°C
  • Stabilitet: ±0,5°C
  • Unik Set and ForgetTM-teknologi - hurtig opvarmning, pålidelig temperaturkontrol
  • Enkel, intuitiv betjening - hurtigt og nemt at indstille temperaturen
  • Praktisk frontpanellås - deaktiverer betjening fra frontpanelet, hvilket forhindrer utilsigtede ændringer
  • Rustfri ståltank - højkvalitetsstål med holdbar poleret finish
  • 3 års garanti
Ordreinfo
Låget sælges separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Rustfrit stål
Vandbad
DIN 58966
800 w (230V)
JBA12
365 x 360 x 225 mm
360 mm
380 mm
800 w
Digital
12 L
Omgivende forhold +5° til 95 °C
Rustfrit stål
3-års producent
365 mm
225 mm
230 V
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Grant Instruments™ JB Academy Unstirred Water Bath >