Learn More
UVP UV Light Converter Plates
Maximize transilluminator capabilities by using a converter plate to convert the transilluminator's 302nm UV wavelength to different wavelengths for visualizing a variety of gels. Place the specially designed plate on the transilluminator filter surface.
Marca:  UVP 38-0200-04
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15739769
  • 4700.00 DKK / Each
Estimated Shipment: 14-02-2025
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Convert UV to 460-470nm with the Visi-Blue™ plate for viewing GFP stains
  • Scratch-resistant glass is mounted in a metal housing for durability
  • Rubber seal stops the plate from sliding
  • Handles are situated on two sides of the plate for easy handling
  • Several standard plate sizes are available
  • Variety of wavelengths for gel documentation, gel excitation and gel imaging
Especificaciones
Especificaciones
Converter Plate
9.8 x 10.2 in.
Visi-Blue Converter Plates
Convert 302nm UV to 480nm blue light
25 x 26 cm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado