Få mere at vide
Thermo Scientific™ Verso 1-trins RT-qPCR Kit, SYBR Grøn, ROX
Verso RT-enzymet leverer høj processivitet og kan bruges ved temperaturer op til 57 C, °hvilket leverer effektiv transkription gennem vanskelige RNA-sekundære strukturer.
Brand: Thermo Scientific™ AB4105C
11295.84 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24117" to get your promotional price.
Beskrivelse
De Thermo Scientific Verso 1-trins RT-qPCR ROX Kit til SYBR Grøn kemi tilbyder en hurtig og enkel måde at påvise mRNA.
En valgfri RT Enhancer leveres også og kan bruges under RT-trinnet til at fjerne enhver DNA-kontamination, hvilket eliminerer behovet for DNase I-behandling. Alle Verso 1-trins RT-qPCR-kits inkorporerer et inert farvestof for markant at forbedre kontrasten mellem reagens og plastik, hvilket gør verificering af mastermix-dispensering hurtig, nem og idiotsikker.
I en 1-trins tilgang til RT-qPCR udføres både RT-trinnet og qPCR-trinene i et enkelt rør (1-trins RT-qPCR). Vedtagelse af en 1-trins tilgang er ideel til primersekvensoptimering og indsamling af sammenlignende data i eksperimenter, der ikke kræver efterfølgende cDNA-lagring. Metoden minimerer risikoen for kontaminering, og der kan observeres forbedringer i reproducerbarhed som følge af reduceret prøvehåndtering.
Verso One-Step RT-qPCR-sæt til SYBR Grøn kemi er kompatibel med alle større realtids termiske cyklere.
- Eliminer behovet for DNase-behandlinger - RT Enhancer (valgfri) forhindrer overførsel af gDNA
- RT- og qPCR-trin udført i enkeltrør - bekvemmelighed og reduceret kontamineringsrisiko
- Anvendelse af hele RT-reaktionen som skabelon for qPCR - forbedret følsomhed
- Verso RT-enzym er meget følsomt med bredt dynamisk område - nøjagtig påvisning af RNA fra 1 pg til 1 μg
- Verso RT-enzym har et bredt arbejdstemperaturområde (42&°: til 57 °C) - forbedret succes med GC-rige og andre vanskelige skabeloner
- Indeholder et inert blåt farvestof for nem pipettering under reaktionsopsætning
Tekniske data
Indeholder: • 1 x 100μ L Verso Enzyme Mix •1 x 500μ •L RT-forstærker 1 x 5 1-Step mL SYBR ROX 2 •X qPCR Blande μ1 x 100 L 1 M MgCl2 . Tilstrækkelig til 400 x 25μ L reaktioner Opbevares ved -20 °C |
|
Rør | |
1-Step RT-PCR | |
Verso | |
400 reaktioner | |
Genekspression, Detektion af patogener | |
RNA |
SYBR | |
Høj | |
7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT System, StepOnePlus™ System, StepOne™ System | |
1-Step RT-qPCR-sæt | |
400 reaktioner | |
400 reaktioner |