Få mere at vide
Emma Safety Footwear Vito S3 sko
Bevar det skarpe udseende, selv når du bærer dit sikkerhedsudstyr med disse Emma Vito sikkerhedssko.
Brand:  Emma Safety Footwear MM11400046
1119.97 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17542446
  • 1460.00 DKK / 1 par
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 09-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Smarte arbejdssko med vandafvisende overdel i fuldnarvet og nubucklæder
  • Hydro-Tec antibakteriel og Wellness-læderfor
  • Antibakterielle indlæg med læder toplag
  • Ståltåhætter og aramidfiber penetrationsbestandige mellemsål
  • Komfort mellemsåler i polyurethan (PU) med termoplastisk polyurethan (TPU) ydersål
  • Normal pasform
  • Slidte sko kan returneres til producenten til genbrug (porto medfølger); behold kvitteringen og kontakt os for flere detaljer, når den tid kommer
  • Ydersålen er modstandsdygtig over for brændselsolie
  • Fremragende skridsikkerhed
  • Energiabsorberende hæle for komfort og støtte
  • Antistatisk
Tekniske data
Tekniske data
ISO 20345:2011 S3 FO
Sort
Læder
Stål
Lavt skåret
Snørebånd
Regering, Kommune, Olie og Gas
46
Ekstra bred bredde
Sikkerhedssko
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Emma Safety Footwear Vito S3 sko > Sikkerhedssko; Størrelse: 46