Få mere at vide
Socorex™ Acura™ 8-kanals mikropipette volumetrisk modul
Forøg din alsidighed Acura™ elektronisk mikropipette kontrolenhed og spar omkostninger ved at udstyre den med et af 27 tilgængelige volumetriske moduler. Socorex™ 8-kanals mikropipette volumetrisk modul er et fremragende og let monteret/aftageligt valg til dine multi-kanals mikropipetteringsbehov.
Brand:  Socorex™ 800.08.050
3212.69 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10682373
  • 4025.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • En af 27 tilgængelige volumetriske samlinger.
    • Øg alsidighed og spar omkostninger.
  • Demonteres og samles igen uden værktøj.
  • Kalibreringsspecifikationer for ekstra moduler - som indstillet af fabrikskvalitetskontrol eller af pipetteejeren - bevares i instrumentets hukommelse.
Tekniske data
Tekniske data
8 kanals pipette
Acura
50μ l
Acura™ Elektro 926 mikropipette
8
Mikropipette volumetrisk modul
8 kanals pipette
1 hver