Få mere at vide
Hughes Vægmonteret øjen- og ansigtsbruser med åbent håndvask
Vægmonteret akut øjen-/ansigtsvask med åben skål i rustfrit stål.
Brand: Hughes HEWD0085SS
3175.65 DKK valid until 2025-08-24
Use promo code "24132" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Åben skål i rustfrit stål, vægmonteret akut øjen-/ansigtsvask med dobbelte spraydyser beskyttet af støvdæksler, som løftes af ved aktivering via trykpladen
- Flowreguleringsventilen garanterer en optimal vandgennemstrømning
- Øjenskylningsdiffusorerne er forsynet med finmaskede si og individuelle flowregulatorer designet til at give en blid strøm af beluftet vand med 12 liter i minuttet iht. ANSI standard
- Denne enhed er beregnet til indendørs brug, men kan placeres udendørs, hvor der ikke er risiko for overophedning eller frost
Tekniske data
30 cm | |
Væg | |
38 cm |
Rustfrit stål | |
Nødbruser |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hughes Vægmonteret øjen- og ansigtsbruser med åbent håndvask > Nødbruser; Materiale: Rustfrit stål; Montering: Vægmonteret
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion