Få mere at vide
Vand, HPLC til gradientanalyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10449380 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Plastbelagt glasflaske
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10449380 2.5 L Ravfarvet glasflaske 2.5 L
10367171 1 L Ravfarvet glasflaske 1 L
10257243 2.5 L Plastbelagt glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10449380 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. W/0106/17
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
HPLC til gradientanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.02
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn vand
SMIL O
Tekniske data
Farve Klar
Kogepunkt 212°F
Grad HPLC
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 2.5 L