Få mere at vide
Water, for HPLC gradient grade
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10596261 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10596261 1 L 1 L
10043370 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10596261 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 268300010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7732-18-5
Molekylær formel H2O
Molekylvægt (g/mol) 18.015
MDL nummer MFCD00011332
InChI nøgle XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC navn oxidan
SMIL O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Water
Navn note For HPLC gradient grade
Farve Farveløs
Kogepunkt 100.0°C
Lineær formel H2O
Fieser 16,383
Merck Index 15, 10237
Formel vægt 18.02
Grad HPLC-gradient
Emballage Plastflaske
Rester efter fordampning 0.0003% max.
Damptryk 17.5mmHg at 20°C
Viskositet 0.89 mPa.s (25°C)
Tæthed 1.0000g/mL
Mængde 1 L
Brydningsindeks 1.3334
Specifik vægtfylde 1
Grønne funktioner ACT Ecolabel (Gold)