Få mere at vide
Eppendorf™ Vejebeholder
Brand:  Eppendorf™ 3113808003
190.00 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 10657714
  • 190.76 DKK / Pakke med 3
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Tekniske data
Vejebeholder
Til brug med kalibreringssæt
15 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Vejebeholder > Diameter: 15 mm