Få mere at vide
Cytiva Whatman™ 25mm Nuclepore™ Polycarbonate Track-Etched Membranes
Manufactured from high-quality polycarbonate film and track-etched for high pore size precision. Whatman™ 25mm Nuclepore™ Polycarbonate Track-Etched Membranes combine high flow rates and chemical and thermal resistance with sharply defined pores, making them suitable for microscopy, cytology, parasitology, and certain air and oceanography analyses.
411.00 DKK - 1365.00 DKK
Tekniske data
Materiale Nucleopore Polycarbonate
Flowhastighed High
Til brug med (applikation) Epifluorescence microscopy, environmental analysis, cell biology
Hydrofobicitet Hydrophilic
Diameter (metrisk) 25 mm
Se flere specifikationer
Produkter 15
Artikelnummer Brand Porestørrelse Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Porestørrelse Pris Antal & tilgængelighed  
11318964
Dokumentvisning
Cytiva
110601
0.015 μm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11328964
Dokumentvisning
Cytiva
110602
0.03 μm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10342173
Dokumentvisning
Cytiva
110603
0.05 μm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11348964
Dokumentvisning
Cytiva
110604
0.08 μm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
10062071
Dokumentvisning
Cytiva
110605
0.1 μm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11342885
Dokumentvisning
Cytiva
110606
0.2 μm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11352885
Dokumentvisning
Cytiva
110607
0.4 μm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11358964
Dokumentvisning
Cytiva
110608
0.6 μm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11362885
Dokumentvisning
Cytiva
110609
0.8 μm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11368964
Dokumentvisning
Cytiva
110610
1.0 μm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11382885
Dokumentvisning
Cytiva
110613
5 μm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11388964
Dokumentvisning
Cytiva
110612
3 μm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11392885
Dokumentvisning
Cytiva
110614
8 μm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11378964
Dokumentvisning
Cytiva
110615
10 μm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
11302895
Dokumentvisning
Cytiva
110616
12 μm
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
Manufactured from high-quality polycarbonate film and track-etched for high pore size precision. Whatman™ 25mm Nuclepore™ Polycarbonate Track-Etched Membranes combine high flow rates and chemical and thermal resistance with sharply defined pores, making them suitable for microscopy, cytology, parasitology, and certain air and oceanography analyses.
Effective chemotaxis requires a delicate balance between cell adhesion and migration. Nucleopore Membranes combine PVP-free polypropylene with sharp, uniform cylindrical pores to achieve both.
  • Offers a highly defined pore size cutoff in the sub-micron range, enabling particle deformity measurement and capture of extremely small particles
  • Track-etched for highly defined pore size and high pore density
  • Treated with PVP to render it hydrophilic
  • Low extractables, minimizing sample contamination risk
  • High chemical resistance and good thermal stability for a wide range of sample types
  • Low, consistent ash and low tare weights
  • Smooth flat surface for high particle visibility
Tekniske data
Tekniske data
Nucleopore Polycarbonate
Epifluorescence microscopy, environmental analysis, cell biology
25 mm
High
Hydrophilic
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cytiva Whatman™ 25mm Nuclepore™ Polycarbonate Track-Etched Membranes