Få mere at vide
Cytiva Whatman™ Bindemiddelfri glasmikrofiberfiltre, klasse GF/A
Artikelnummer. 11969144
Diameter (metrisk):
13 mm
21 mm
24 mm
25 mm
37 mm
42.5 mm
47 mm
50 mm
55 mm
60 mm
70 mm
81 mm
90 mm
110 mm
125 mm
150 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 11969144
Brand: Cytiva 1820047
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Kombinerer høj belastningskapacitet med tilbageholdelse af fine partikler. Whatman™ Bindemiddelfri glasmikrofiberfiltre, klasse GF/A er ideelle til gravimetrisk bestemmelse af luftbårne partikler, stakprøveudtagning og absorptionsmetoder til luftforureningsovervågning.
Whatman glasmikrofiberfiltre uden bindemiddel har lav modstand mod væskeflow og høj partikelbelastningskapacitet. Disse filtre kan bruges ved temperaturer op til 500 °C. Den fine kapillarstruktur af glasfiberfiltre kan absorbere store mængder vand, hvilket muliggør plettest og væskescintillationstællemetoder.
Glasmikrofiberfiltre bruges hovedsageligt i applikationer som luft- eller vandovervågning og kan bruges som forfiltre til membraner.
  • Høj flowhastighed
  • God lastekapacitet
  • Vandforurening spildevandsovervågning
  • Filtrering af vand, alger, bakteriekulturer
  • Fødevareanalyser
  • Proteinfiltrering
  • Radioimmunoassay af svagβ -emittere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt GE's Whatman Klasse GF/A glasmikrofiberfiltre har fin fastholdelse. GF/A-filtre er velegnede til måling af vandkvalitetsparametre og luftfiltreringsapplikationer.
Format disk
Materiale Borosilikatglas
Partikelretention 1.6μ m
Flowhastighed 13 sek./100 ml
Til brug med (applikation) Anvendes til højeffektiv laboratoriefiltrering til generelle formål, herunder overvågning af vandforurening af spildevand, til filtrering af vand, fødevareanalyser, proteinfiltrering og radioimmunoassay af svage β-emittere.
Grad Karakter GF/A
Mængde 100 stk
Form Cirkel
Temperatur (engelsk) Max. 932 °F
Temperatur (metrisk) Maks 500 °C
Tykkelse (engelsk) 0,01 tommer.
Tykkelse (metrisk) 260μ m
Type Fint retentionsfilter
Vandgennemstrømningshastighed 143 ml/min
Diameter (engelsk) 1,8 tommer
Diameter (metrisk) 47 mm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • FILTER GLASS CIRCLE
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: glass, oxide, chemicals
  • UNKNOWN ACUTE-100% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 100% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.