Learn More
Cytiva Whatman™ Potassium Iodide Test Paper on a Reel
Combines ease-of-use with unsurpassed accuracy and consistency
Brand: Cytiva 2602-500A
151.80 DKK valid until 2024-12-31
Use promo code "21693" to get your promotional price.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This rapid determination of pH values has led to many applications in laboratories and industry
- Instant pH readings
- Accurate for a wide range of routine pH testing
- Inexpensive
- Convenient and portable for field use
Spécification
For detecting chlorine and other oxidizing agents | |
Each | |
Potassium Iodide Test Paper |
Safety and Handling
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- reel, lead acetate paper dispenser
Mention d'avertissement
- Danger
Catégorie de danger
- Reproductive toxicity Category 1A
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 3
Mention de danger
- H360FD-May damage fertility. May damage the unborn child.
- H412-Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Conseils de prudence
- P201-Obtain special instructions before use.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P273-Avoid release to the environment.
- P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
- P405-Store locked up.
- P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contains : acetic acid, lead(2+) salt, trihydrate
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu