Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Dæksæt til kompakt rullesystem til miniflasker
Mini Bottle Deck Kit kan føjes til Mini Bottle Roller Culture Apparatus for at rumme yderligere fire flasker pr. dæk.
Brand: DWK Life Sciences 348920
7134.19 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Kan tilføje op til maksimalt 2 sæt pr. enhed.
Tekniske data
Dæksæt | |
4 kg | |
Miniflaskerullekulturapparat |
9 lb. | |
Sort | |
Samlet rulledæk, 4 støttestolper, drivrem, nødvendig hardware og monteringsvejledning |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ Dæksæt til kompakt rullesystem til miniflasker > Sort
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction