Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Decappers
Med ergonomisk designede håndtag til forsegling og afdækning af standard laboratoriehætteglas
Brand:  DWK Life Sciences W225352
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11521225
  • 4710.00 DKK / Hver
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 20-08-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Wheaton E-Z Decapper anbefales til afdækning af standard laboratoriehætteglas.
  • Adskillige størrelser af decapper er tilgængelige, inklusive dem, der fjerner tætninger 8 mm, 11 mm, 13 mm og 20 mm brede.
  • Decapperne kommer med synlige størrelsesetiketter for nem identifikation.
  • Brugerkomforten bevares af et ergonomisk designet, polstret håndtag. Håndtræthed reduceres af det korte håndtag og nydesignede fjedersamling.
  • Decappers kan autoklaveres, selvom autoklavering kan ændre udseendet eller reducere produktets levetid. De bør ikke autoklaveres ved mere end 121 °C
Tjenester
To år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
13 mm tætninger
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Decappers > Seal Decapper; 13 mm tætninger