Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE Sampule™
Økonomisk alternativ til standard scintillationshætteglas
2215.00 DKK - 4325.00 DKK
Tekniske data
Diameter (engelsk) Ydre 0,66 tommer.
Diameter (metrisk) Udvendig 17 mm
Materiale HDPE
Volumen (metrisk) 6 mL
Højde (engelsk) 2,24 tommer.
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Materiale (liner) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Materiale (liner) Pris Antal & tilgængelighed  
10312062
Dokumentvisning
DWK Life Sciences
986644
Linerløs
2215.00 DKK
Pakke med 1000
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 18-08-2025
Læg i indkøbskurv
12467341
Dokumentvisning
DWK Life Sciences
986645
Opskummet polyethylen
4325.00 DKK
Pakke med 2000
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 28-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Hvid polypropylen hætte uden foring
  • Modstår lækage og hævelse forårsaget af opløsningsmiddelnedbrydning
Ordreinfo
Hætteglas og hætter er pakket i separate plastikposer. Skruelågstørrelse: 18 mm OD x H (med hætte): 17 x 57 mm.
Tekniske data
Tekniske data
0,66 tommer.
HDPE
2,24 tommer.
Polypropylen
57 mm
17 mm
6 mL
0,2 oz.
Skruelåg
18 mm
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ HDPE Sampule™