Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap Plug Caps
Manufactured from Polyethylene
Brand:  DWK Life Sciences 242806
 View more versions of this product
Product Code. 12428892
  • 708.00 DKK / Pack of 1000
Estimated Shipment: 25-08-2025
to see stock.
Explore more special offers
Description
  • Closure Style: Snap Cap
  • Liner Material: TFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Green
Polyethylene
Plug
8 mm
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
DWK Life Sciences Wheaton™ Snap Plug Caps > Green; 8mm
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato