Få mere at vide
Cole-Parmer™ Wildco 1510-C20 Kemmerer Vandprøvetager
Prøve på specifikke dybder mellem 3 og 600 fod. Cole-Parmer™ Wildco 1510-C20 Kemmerer vandprøvetager har en akrylflaske med silikone endeforseglinger.
Brand: Cole-Parmer™ 05486-00
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Messenger aktiverer de unikke triphoveder, der sikrer lukning i hurtigt strømmende vandløb eller turbulent vand, uanset linjevinklen
- Bestil messenger og linje separat
- Der medfølger en plastik kuffert
Tekniske data
Wildco 1510-C20 Kemmerer Vandprøvetager | |
Silikone | |
1200 mL | |
Vandprøvetagning i dybder på 3 til 600 fod. |
Plast bæretaske | |
Akryl | |
Kemmerer Vandprøvetager |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Cole-Parmer™ Wildco 1510-C20 Kemmerer Vandprøvetager > Kapacitet (metrisk): 1,2L
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion