Få mere at vide
Epredia™ Wright-Giemsa Stain
Shop alle Epredia produkter
Mængde:
32 oz.
Pakningsstørrelse:
950ml
Beskrivelse
Produces somewhat darker results compared with Giemsa, particularly in the blue to magenta shades.
Tekniske data
Tekniske data
Mængde | 32 oz. |
Kogepunkt | 65°C |
Format | Liquid |
Type | Wright-Giemsa Stain |
Til brug med (applikation) | Produces somewhat darker results compared with giemsa, particularly in the blue to magenta shades |
Farve | Purple |
Smeltepunkt | -94°C |
Emballage | Bottle |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Epredia™ Wright-Giemsa Stain >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion