Learn More
ABEBA™ X-Light Black Occupational Shoes O2 ESD
Black X-light occupational shoes with silver ion lining to reduce odor, replaceable active comfort insole, steel toe cap, PU slip resistant outsole
Marque: ABEBA™ 7131127/42
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Lightweight, comfortable black occupational shoes
- Comply to EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
- ESD dissipative according EN 61340 class climatic 1
- Slip resistant Mono PU outsole SRC
- Black microfiber
- Silver ions lining
- Replaceable active comfort insole
Spécification
Black | |
42 | |
Unisex | |
Water Resistant |
Microfiber | |
Comply to EN 20347: 2012 O2 SRC, ESD dissipative according EN 61340 | |
Low-cut | |
O2 SRC ESD |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu