Learn More
Ytterbium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals Product Code.: 11376898
Ytterbium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7049263
10 g, 10g
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Product Code. 11376898
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013651.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ytterbium(III) fluoride is used in making laser crystal. It is used in ceramics, glass, phosphors. It is also used in used in the preparation and study of fluorinated glasses. It is used as catalysts in alkylation, hydrogenation, and polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13760-80-0
Molecular Formula F3Yb
Molecular Weight (g/mol) 230.04
MDL Number MFCD00049615
InChI Key XASAPYQVQBKMIN-UHFFFAOYSA-K
Synonym ytterbium 3+ trifluoride, ytterbium 3+ ion trifluoride, acmc-209ceg, ytterbium iii ; fluoride, fluoride, fluoride, yb, fluoride, ytterbium iii fluoride, anhydrous trace rare earth metals basis 10g
PubChem CID 21694467
IUPAC Name ytterbium(3+);trifluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[Yb+3]
Spécification
Melting Point 1157°C
Physical Form Lump/Powder
Quantity 10 g
UN Number UN3288
Formula Weight 230.04
Percent Purity 99.9%
Grade Reacton™
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Density 8.2g/mL
Assay (REO)
Chemical Name or Material Ytterbium(III) fluoride, Anhydrous
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Ytterbium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis