Få mere at vide
Yttrium(III)bromid, ultratør, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11358627
Yttrium(III)bromid, ultratør, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050163
2 g, 2g
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11358627
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035746.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13469-98-2
Yttrium(III)bromid anvendes til galvanisering, som katalysator, materialeforstærkende& medicinske behandlinger til helbredelse af forkølelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13469-98-2
MDL nummer MFCD00049710
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Yttrium(III) bromide
Smeltepunkt 904°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Opløselighedsinformation It is soluble in water at a concentration of 83.3g/100 mL at 30°C.
Formel vægt 328.63
Procent renhed 99.9%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
Partinummer10254951 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/05/2025 Artikelnummer035746.04,035746.09
PartinummerZ27K056 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato10/01/2025 Artikelnummer035746.04,035746.09
PartinummerZ02H034 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato12/04/2022 Artikelnummer035746.04,035746.09
PartinummerG11S003 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/11/2021 Artikelnummer035746.04,035746.09
PartinummerS05F029 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato18/11/2021 Artikelnummer035746.04,035746.09
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Yttrium(III)bromid, ultratør, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals >