Learn More
Zeochem™ AG ZEOsphere™
ZEOsphere™ is a high purity, high performance Spherical Chromatographic Silica gel ideal for high performance, high resolution purifications and separations available with 10 μm pores with particle sizes 100A, 120A and 300A and functionalized formats (C18, C4, C8, C18, NH2, NH2P, DIOL, CN).
Brand: Zeochem™ AG 300293
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- High performance Spherical Silica Gel
- High Purity
- Swiss accuracy and consistency
- Excellent batch to batch reproducibility
- ISO Certification
- Wide Selection of functionalization options
- High Chemical and mechanical stability
- 100 Å, 120 Å, and 300 Å pore sizes available
- 10 μm particle size
- Suitable for medium to high pressure
- High loadability
- Unsurpassed Service and Support
- Selection of pack sizes available
- Suitable for gravity, flash and process
Spezifikation
10 μm | |
Chromatography | |
Silica Gel | |
C8 |
120 Å | |
100 g | |
Silica Gel | |
Spherical |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur