Learn More
Abeba™ Arrow 8210 Shoes
Antistatic with heel patch microfiber. Sanitized™ treated.
Brand: Abeba™ 8210/44
This item is not returnable.
View return policy
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA
- Smooth leather
- Black
- Shock absorbant PU midsole
- Slip resistance PU outsole sole
- Sanitized treated
- Antistatic
- Heel strap foldable, adjustable
- Microfiber heel patch
- Lining microfiber, respiration absorbing
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRA | |
Microfiber | |
44 | |
Polyurethane |
Black | |
Leather | |
Slip-resistant | |
8210 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido