Få mere at vide
Bel Art™ Poxygrid™ Kurve
Epoxybelagt ståltrådskonstruktion holder under hårde laboratorieforhold
636.00 DKK - 974.00 DKK
Tekniske data
Inkluderer Kun kurv
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Labware
Materiale Epoxybelagt stål
Se flere specifikationer
Produkter 4
Artikelnummer Brand Dimensioner (L x B x H) Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Dimensioner (L x B x H) Pris Antal & tilgængelighed  
11763207
Dokumentvisning
Bel Art™
H16759-0000
24,75 x 14 x 6 tommer. (63 x 36 x 15,2 cm)
974.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Læg i indkøbskurv
11773207
Dokumentvisning
Bel Art™
H16765-0000
11 x 6 x 3,5 tommer. (28 x 15 x 8,8 cm)
636.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Læg i indkøbskurv
11793207
Dokumentvisning
Bel Art™
H16767-0000
20 x 11 x 3,5 tommer. (51 x 28 x 8,8 cm)
861.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-09-2025
Læg i indkøbskurv
11783207
Dokumentvisning
Bel Art™
H16766-0000
14 x 11 x 3,5 tommer. (36 x 28 x 8,8 cm)
744.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 03-10-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Epoxybelagt ståltrådskonstruktion holder under hårde laboratorieforhold
  • Modstå rust, korrosion, opløsningsmidler, syrer og baser
  • Praktisk til transport og batch-dypning af glasvarer
  • Damp kan autoklaveres ved °121 C (250 °F)
Tekniske data
Tekniske data
Kun kurv
Blå
Epoxybelagt stål
Nej
Autoklaverbar
Labware
Rektangulær
Ikke steril
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater