Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Gulvmærkecentermærker
ToughStripe™ Floor Marking Center Marks er ekstremt holdbare udstansede gulvmarkeringsformer lavet af robust polyester med ultra-aggressiv klæbemiddel og holder op mod gaffeltrucktrafik.
Brand:  Brady™ 104467
227.98 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11791236
  • 245.00 DKK / 1 pakke
Kun null tilbage
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Synlig gulvmarkering forbedrer sikkerhed og organisation i næsten ethvert industrielt miljø
  • Højglans overflade skinner som ny maling og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
  • Ideel til markering af hjørner af arbejdsceller og opbevaringssteder
  • Kan nemt påføres af én person, der arbejder alene
Tekniske data
Tekniske data
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Gummi, Permanent
Tape
Ikke steril
115 Gardner-enheder
Kryds
-18 °C til +54 °C
0.201 mm
12.7 cm
50.8 mm
TS-50.80-514-CEN-GN-20
ToughStripe udstansede former (L 's, T 's,+' s, fodspor og mere)
Grøn
Polyester
Til gulvhjørnemærke, Bruges til at markere gange, gange, opbevaringssteder og pege på sikkerhedsudstyr og udgange
20/Pk.
0 °F til 130 °F
0,008 tommer.
5 tommer
2''
127.00 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
One moment while we fetch your results.
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ ToughStripe™ Gulvmærkecentermærker > Midtermærker (Kors); 2 x 5 tommer; Grøn