Få mere at vide
Brady™ ToughStripe™ Gulvmærkecentermærker
ToughStripe™ Floor Marking Center Marks er ekstremt holdbare udstansede gulvmarkeringsformer lavet af robust polyester med ultra-aggressiv klæbemiddel og holder op mod gaffeltrucktrafik.
245.00 DKK - 566.00 DKK
Tekniske data
Certificeringer/compliance | ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
---|---|
Oversigt | ToughStripe udstansede former (L 's, T 's,+' s, fodspor og mere) |
Klæbende type | Gummi, Permanent |
Format | Tape |
Materiale | Polyester |
Artikelnummer | Brand | Farve | Længde (engelsk) | Længde (metrisk) | Bredde (engelsk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Farve | Længde (engelsk) | Længde (metrisk) | Bredde (engelsk) | Pris | Antal & tilgængelighed | |||
11701246
|
Brady™
104468 |
Blå | 5 tommer | 12.7 cm | 2'' |
245.00 DKK
1 pakke |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11711246
|
Brady™
104469 |
Gul | 5 tommer | 12.7 cm | 2'' |
245.00 DKK
1 pakke |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11721246
|
Brady™
104470 |
Sort | 5 tommer | 12.7 cm | 2'' |
245.00 DKK
1 pakke |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11781236
|
Brady™
104466 |
Rød | 5 tommer | 12.7 cm | 2'' |
245.00 DKK
1 pakke |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11791236
|
Brady™
104467 |
Grøn | 5 tommer | 12.7 cm | 2'' |
245.00 DKK
1 pakke |
På lager
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11751246
|
Brady™
104473 |
Grøn | 8 tommer | 20.32 cm | 3 tommer |
371.00 DKK
1 pakke |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11741246
|
Brady™
104472 |
Rød | 8 tommer | 20.32 cm | 3 tommer |
371.00 DKK
1 pakke |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11731246
|
Brady™
104471 |
Hvid | 5 tommer | 12.7 cm | 2'' |
245.00 DKK
1 pakke |
Forventet forsendelse: 18-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11771246
|
Brady™
104475 |
Gul | 8 tommer | 20.32 cm | 3 tommer |
371.00 DKK
1 pakke |
Forventet forsendelse: 18-08-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11791246
|
Brady™
104477 |
Hvid | 8 tommer | 20.32 cm | 3 tommer |
371.00 DKK
1 pakke |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11781246
|
Brady™
104476 |
Sort | 8 tommer | 20.32 cm | 3 tommer |
371.00 DKK
1 pakke |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11701256
|
Brady™
104478 |
Rød | 10 tommer | 25.4 cm | 4 tommer |
566.00 DKK
1 pakke |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11761246
|
Brady™
104474 |
Blå | 8 tommer | 20.32 cm | 3 tommer |
371.00 DKK
1 pakke |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11711256
|
Brady™
104479 |
Grøn | 10 tommer | 25.4 cm | 4 tommer |
566.00 DKK
1 pakke |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11721256
|
Brady™
104480 |
Blå | 10 tommer | 25.4 cm | 4 tommer |
566.00 DKK
1 pakke |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11751256
|
Brady™
104483 |
Hvid | 10 tommer | 25.4 cm | 4 tommer |
566.00 DKK
1 pakke |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11731256
|
Brady™
104481 |
Gul | 10 tommer | 25.4 cm | 4 tommer |
566.00 DKK
1 pakke |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
11741256
|
Brady™
104482 |
Sort | 10 tommer | 25.4 cm | 4 tommer |
566.00 DKK
1 pakke |
Forventet forsendelse: 15-09-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
|||
Beskrivelse
- Synlig gulvmarkering forbedrer sikkerhed og organisation i næsten ethvert industrielt miljø
- Højglans overflade skinner som ny maling og tåler gaffeltrucktrafik uden at rive eller løfte
- Ideel til markering af hjørner af arbejdsceller og opbevaringssteder
- Kan nemt påføres af én person, der arbejder alene
Tekniske data
ASTM ANSI F1679, ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Gummi, Permanent | |
Polyester | |
Til gulvhjørnemærke, Bruges til at markere gange, gange, opbevaringssteder og pege på sikkerhedsudstyr og udgange | |
20/Pk. | |
0 °F til 130 °F | |
0,008 tommer. |
ToughStripe udstansede former (L 's, T 's,+' s, fodspor og mere) | |
Tape | |
Ikke steril | |
115 Gardner-enheder | |
Kryds | |
-18 °C til +54 °C | |
0.201 mm |
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Brady™ ToughStripe™ Gulvmærkecentermærker