Learn More
CAY10603, MedChemExpress
MedChemExpress CAY10603 (BML-281) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 2 pM; CAY10603 (BML-281) also inhibits HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC8, HDAC10, with IC50s of 271, 252, 0.42, 6851, 90.7 nM.
Marque: Medchem Express HY-18613
Description
CAY10603 (BML-281) is a potent and selective HDAC6 inhibitor, with an IC50 of 2 pMSpécification
CAY10603 | |
1045792-66-2 | |
5 mg | |
C22H30N4O6 | |
BML-281 | |
O=C(OC(C)(C)C)NC1=CC=C(C2=CC(C(NCCCCCCC(NO)=O)=O)=NO2)C=C1 | |
446.5 | |
Research |
Solid | |
Light Nude | |
Research | |
Cancer-programmed cell death | |
DMSO : ≥ 50 mg/mL (111.98 mM) | |
446.5 | |
95.39% |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Research purposes only