Learn More
Thermo Scientific™ Chart Recorders for Ultra-Low Temperature Freezers
Record seven days of temperature performance at temperatures to -150° C.
Brand:  Thermo Scientific™ CR4567
 View more versions of this product
Product Code. 11366381
  • 16290.00 DKK / Each
Estimated Shipment: 22-07-2025
to see stock.
Explore more special offers
Description
Record seven days of temperature performance at temperatures to -150° C using Thermo Scientific™ Chart Recorders for Ultra-Low Temperature Freezers. Recorders use 6 in. (15cm) chart paper and are available as factory or field installed.
Features:
  • Seven-day recorder
  • Functions to -150°C
  • Field or factory installed
Ordering information:
  • Field-installed units must be installed by a qualified professional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Inkless Chart Recorder, Factory Installed
421.9 L
TSX Series, Forma FDE, HERAfreeze HDE, Revco RDE and TDE Series (400 box capacity and larger)
Recorder
14.9 cu. ft.
-150°C
7 Days
Product Suggestions
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Chart Recorders for Ultra-Low Temperature Freezers > Inkless Chart Recorder; Factory installed; For use with Forma 88000, HERAfreeze HFU-T, Revco UxF and TSU Series (not available on 14.9 cu. ft. freezers)
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato