Få mere at vide
Welch™ Kemikaliebestandig membranpumpe
De MPC kemiske membranpumper tillader aggressive opløsningsmiddel- og syredampe at blive pumpet.
21035.00 DKK - 45940.40 DKK
Tekniske data
Materiale PTFE
Til brug med Rotationsfordampning, vakuumovn, industrielle applikationer, udtørring, destillation, filtrering, geltørring, koncentrator, gasprøveudtagning, tørring, afgasning
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Model- Dimensioner (L x B x H) Flowhastighed Antal pumpehoveder Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Model- Dimensioner (L x B x H) Flowhastighed Antal pumpehoveder Pris Antal & tilgængelighed  
10310031
Dokumentvisning
Welch™
412543
MPC 201 T 200 x 260 x 150 mm 2,2 m3 /time. 4
21035.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Læg i indkøbskurv
11852263
Dokumentvisning
Welch™
412943
MPC 601 T - EF 260 x 390 x 170 mm 4.9 m3/hr. 4
Ikke relevant Se alternative produkter
Spar op til 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
  • De MPC kemiske membranpumper bruger PTFE og andre fluorerede plastik til de fugtede dele for at tillade aggressive opløsningsmiddel- og syredampe at blive pumpet. Hvis pumpen skulle håndtere hårde kemiske dampe, så er den overlegne kemikalieresistente X2-version med tætninger af højere kvalitet og tykkere belægninger det bedste valg. Membranserien fra Welch er kendt for deres støjsvage drift og enestående køreglathed. Dette er et resultat af løbende produktforbedringer og tætte relationer til vores kunder. Med deres lave vægt og kompakte design kan brugere nemt flytte pumper til forskellige steder til brug på forskellige applikationer.
  • Afhængig af de specifikke krav, Welch leverer 1, 2, 4 og 8-hoved membranpumper. De fås i en- eller flertrinskonfiguration med kontrolleret (ecoflex) eller ukontrolleret pumpehastighed. Ecoflex membranpumper er udstyret med en avanceret vakuumstyring, som gør det muligt at variere pumpehastigheden. Vakuumet kan justeres præcist til individuelle behov med det resultat, at processen forløber mere effektivt og er reproducerbar. Den yderligere trykreduktion muliggør destillation af blandinger næsten automatisk og uden fraktioneret drift. Ecoflex membranpumper garanterer en positiv økonomisk og økologisk balance med det resultat, at driftsomkostningerne kan reduceres med op til 80 %.
  • Anvendelser: Rotationsfordampning, Vakuumovn, Industrielle applikationer, Tørring, Destillation, Filtrering, Geltørring, Koncentrator, Gasprøveudtagning, Tørring, Afgasning
Tekniske data
Tekniske data
PTFE
Rotationsfordampning, vakuumovn, industrielle applikationer, udtørring, destillation, filtrering, geltørring, koncentrator, gasprøveudtagning, tørring, afgasning
50/60 Hz
230 V
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Welch™ Kemikaliebestandig membranpumpe