Learn More
DMP 777, MedChemExpress
MedChemExpress DMP 777 is a potent, selective, and orally active human leukocyte elastase (HLE) inhibitor.
1982.87 DKK - 8072.37 DKK
Specifications
Chemical Name or Material | DMP 777 |
---|---|
CAS | 157341-41-8 |
Color | Off-White |
Purity Grade Notes | Research |
Molecular Formula | C31H40N4O6 |
Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantity | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16490638
|
Medchem Express
HY-75957 |
5 mg |
1982.87 DKK
5mg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
16484097
|
Medchem Express
HY-75957 |
50 mg |
8072.37 DKK
50mg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
16408208
|
Medchem Express
HY-75957 |
10 mg |
2969.26 DKK
10mg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
16403776
|
Medchem Express
HY-75957 |
25 mg |
5052.78 DKK
25mg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschreibung
DMP 777 is a potent, selective, and orally active human leukocyte elastase (HLE) inhibitor.Spezifikation
DMP 777 | |
Off-White | |
C31H40N4O6 | |
DMSO : 38.33 mg/mL (67.88 mM; Need ultrasonic) | |
564.67 | |
98.41% | |
Solid |
157341-41-8 | |
Research | |
L-694458 | |
CCC[C@H](C1=CC2=C(C=C1)OCO2)NC(N3[C@H](C(CC)(C3=O)CC)OC4=CC=C(C=C4)C(N5CCN(CC5)C)=O)=O | |
564.67 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : -20°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Recommended Storage : -20°C, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen)
Research purposes only
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.