Få mere at vide
Invitrogen™ Mus Eotaxin-1 (CCL11) ELISA Kit
ELISA
Brand: Invitrogen™ EMCCL11X5
Beskrivelse
Musen Eotaxin-1/CCL11 ELISA kvantificerer Ms Eotaxin-1 i museserum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms Eotaxin-1. Metodens princip Musen Eotaxin-1 solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Dette gen er et af flere Cys-Cys (CC) cytokin-gener samlet på q-armen af kromosom 17. Cytokiner er en familie af udskilte proteiner involveret i immunregulerende og inflammatoriske processer. CC-cytokinerne er proteiner karakteriseret ved to tilstødende cysteiner. Cytokinen kodet af dette gen udviser kemotaktisk aktivitet for eosinofiler, men ikke mononukleære celler eller neutrofiler. Dette eosinofile specifikke kemokin antages at være involveret i eosinofile inflammatoriske sygdomme såsom atopisk dermatitis, allergisk rhinitis, astma og parasitære infektioner.
Tekniske data
P48298 | |
1 pg/mL | |
Fastfase sandwich ELISA | |
ELISA | |
Plasma, Serum, Supernatant | |
5 x 96 analyser | |
ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse | |
20292 | |
<12% | |
Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler | |
5 x 96 prøver | |
Betændelse | |
2 °C til 8 °C | |
Eotaxin | |
4 timer 45 min |
1,02 til 100 pg/ml | |
1 pg/ml til 100 pg/ml | |
HRP | |
Chemokine& Receptorer | |
Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med nogen af de testede cytokiner: Muse CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-3, IL-2, R, IL-2, R IL-4, IL-5, IL-6, IL-9. MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selectin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF) | |
Mus | |
Kolorimetrisk mikropladelæser | |
Scya11,eotaxin | |
<10 | |
HRP | |
RUO | |
Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 100μ L | |
Scya11, eotaxin | |
1 t 20 min |