Få mere at vide
Invitrogen™ Mus Eotaxin-1 (CCL11) ELISA Kit
ELISA
5230.00 DKK - 39130.00 DKK
Tekniske data
Adgangsnummer P48298
Analyseområde 1,02 til 100 pg/ml
Assay følsomhed 1 pg/mL
Kalibreringsområde 1 pg/ml til 100 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Se flere specifikationer
Produkter 3
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
15465223
Dokumentvisning
Invitrogen™
EMCCL11
96 prøver
5230.00 DKK
1 sæt
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
17115689
Dokumentvisning
Invitrogen™
EMCCL11X5
5 x 96 prøver
21280.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
18537874
Dokumentvisning
Invitrogen™
EMCCL11X10
10 x 96 tests
39130.00 DKK
Pakke med 10
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
Musen Eotaxin-1/CCL11 ELISA kvantificerer Ms Eotaxin-1 i museserum, plasma eller cellekulturmedium. Analysen vil udelukkende genkende både naturlig og rekombinant Ms Eotaxin-1. Metodens princip Musen Eotaxin-1 solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Dette gen er et af flere Cys-Cys (CC) cytokin-gener samlet på q-armen af kromosom 17. Cytokiner er en familie af udskilte proteiner involveret i immunregulerende og inflammatoriske processer. CC-cytokinerne er proteiner karakteriseret ved to tilstødende cysteiner. Cytokinen kodet af dette gen udviser kemotaktisk aktivitet for eosinofiler, men ikke mononukleære celler eller neutrofiler. Dette eosinofile specifikke kemokin antages at være involveret i eosinofile inflammatoriske sygdomme såsom atopisk dermatitis, allergisk rhinitis, astma og parasitære infektioner.
Tekniske data
Tekniske data
P48298
1 pg/mL
Fastfase sandwich ELISA
ELISA
Plasma, Serum, Supernatant
Mus
Kolorimetrisk mikropladelæser
Scya11,eotaxin
<10
HRP
Betændelse
2 °C til 8 °C
Eotaxin
4 timer 45 min
1,02 til 100 pg/ml
1 pg/ml til 100 pg/ml
HRP
Chemokine& Receptorer
Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med nogen af de testede cytokiner: Muse CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fractalkine, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-3, IL-2, R, IL-2, R IL-4, IL-5, IL-6, IL-9. MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selectin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF)
ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
20292
<12%
Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
RUO
Plasma 10μ L, Serum 10μ L, Supernatant 100μ L
Scya11, eotaxin
1 t 20 min
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater