Learn More
Hoefer™ Blotting Paper
Cellulose papers precut for convenience
Marque:  Hoefer™ TE46
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10331575
  • 875.00 DKK / Pack of 50
In Stock
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • For Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
14.5 cm
TE42 or TE62 Tank Blotting Units
Cellulose
21.5 cm
Sheet
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Hoefer™ Blotting Paper > 14.5 x 21.5cm
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis