Learn More
LW6, MedChemExpress
MedChemExpress LW6 (HIF-1α inhibitor) is a novel HIF-1 inhibitor with an IC50 of 4.4 μM. LW6 decreases HIF-1α protein expression without affecting HIF-1β expression.
Marke: Medchem Express HY-13671
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
LW6 (HIF-1α inhibitor) is a novel HIF-1 inhibitor with an IC50 of 4.4 μM. LW6 decreases HIF-1α protein expression without affecting HIF-1β expression.Spezifikation
LW6 | |
Off-White | |
C26H29NO5 | |
HIF-1α inhibitor LW8 | |
O=C(OC)C1=CC=C(O)C(NC(COC2=CC=C(C3(C4)CC5CC4CC(C5)C3)C=C2)=O)=C1 | |
435.51 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
934593-90-5 | |
Research | |
100 mg | |
DMSO : 25 mg/mL (57.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 17.24 mg/mL (39.59 mM; Need ultrasonic) | |
435.51 | |
98.0% | |
Solid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Research purposes only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur